3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6011-25G
PC6011-5G
PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA
3150
CZK
APOSPC6011-25G
APOSPC6011-5G
APOSPC6011-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224,57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115846 CAS číslo: 53985-49-2 |