2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6009-1G
PC6009-25G
PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA
622
CZK
APOSPC6009-1G
APOSPC6009-25G
APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂F₃N MW: 157,09 g/mol Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00083539 CAS číslo: 241154-09-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |