Tisk…
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 23870 CZK
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene
Vzorec: C₅H₆F₄O
Bod varu: 76…78 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043822
CAS číslo: 1428-33-7
UN: 3271
ADR: 3,II