Perfluoroicosane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6004-1G
PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA
3540
CZK
APOSPC6004-1G
APOSPC6004-5G
Perfluoroicosane 97%
Perfluoroicosane
Mass spectrometry standard.
Vzorec:
C₂₀F₄₂ MW: 1038.15 Bod varu: 320 °C Bod tání: 162…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000438 CAS číslo: 37589-57-4 EINECS: 253-557-9 |