Tisk…
1-Iodoperfluorododecane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pentacosafluoro-1-iodododecane, Perfluorododecyl iodide
PC6003D-25G
APOSPC6003D-25GEA 9100 CZK
APOSPC6003D-25G
1-Iodoperfluorododecane 97%
1-Iodoperfluorododecane
Vzorec: C₁₂F₂₅I
MW: 745,99 g/mol
Bod varu: 108…110 °C/18mmHg
Bod tání: 95…101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001066
CAS číslo: 307-60-8
EINECS: 206-205-3