Tisk…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 744 CZK
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Vzorec: C₁₂H₃F₂₁
Bod varu: 71…72 °C/14mmHg
Hustota: 1,711 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042346
CAS číslo: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3