Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 4530 CZK
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 309…310 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202890
CAS číslo: 241154-08-5