Tisk…
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 2070 CZK
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Vzorec: C₅H₄Cl₂FN
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092936
CAS číslo: 119229-74-2