Tisk…
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 1040 CZK
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol
Vzorec: C₁₂H₅F₂₁O
MW: 564,14 g/mol
Bod varu: 145 °C/10mmHg
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039545
CAS číslo: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II