1H,1H,12H,12H-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Icosafluorododecane-1,12-diol, 1H,1H,12H,12H-Icosafluoro-1,12-dodecanediol, 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecandiol
PC5993-25G
PC5993-5G
PC5993-1G
APOSPC5993-25GEA
9100
CZK
APOSPC5993-25G
APOSPC5993-5G
APOSPC5993-1G
1H,1H,12H,12H-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol 96%
1H,1H,12H,12H-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol
Vzorec:
C₁₂H₆F₂₀O₂ MW: 562,15 g/mol Bod varu: 170 °C/5mmHg Bod tání: 156…160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236625 CAS číslo: 183162-43-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...