Tisk…
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 2410 CZK
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Vzorec: C₄HF₃N₂
Bod varu: 88…91 °C/23mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845791
CAS číslo: 17573-79-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III