Tisk…
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5988-25G PC5988-100G PC5988-5G
APOSPC5988-25GEA 1620 CZK
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G APOSPC5988-5G
2-Chloro-4-fluoropyridine 98%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod varu: 140 °C
Hustota: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039345
CAS číslo: 34941-91-8
UN: 1993
ADR: 3,III