Tisk…
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 3440 CZK
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₃F₁₇O₄
MW: 510.10 g/mol
Bod varu: 155…156 °C
Hustota: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054723
CAS číslo: 26131-32-8