Tisk…
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5979M-100G PC5979M-250G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 3940 CZK
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-250G APOSPC5979M-25G
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, technická kvalita
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈F₁₆
Bod varu: 101…102 °C
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,828 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001469
CAS číslo: 335-27-3
EINECS: 206-386-9