Tisk…
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane 70%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 11050 CZK
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane 70%
Decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈F₁₆
Bod varu: 101…103 °C
Hustota: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066612
CAS číslo: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III