Tisk…
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 17860 CZK
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Vzorec: C₆F₁₂
Bod varu: 45 °C
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013737
CAS číslo: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3