2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5976-1G
PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA
417
CZK
APOSPC5976-1G
APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec:
C₉H₃ClF₆O Bod varu: 185 °C Hustota: 1,528 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074997 CAS číslo: 393-82-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...