Tisk…
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5975-100G PC5975-25G PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA 1660 CZK
APOSPC5975-100G APOSPC5975-25G APOSPC5975-500G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
Bod varu: 146…147 °C
Hustota: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094336
CAS číslo: 7617-93-8