Tisk…
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 4960 CZK
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272.15
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 302912-02-3