Tisk…
1-Iodoperfluorodecane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5970-1G PC5970-25G PC5970-100G
APOSPC5970-1GEA 622 CZK
APOSPC5970-1G APOSPC5970-25G APOSPC5970-100G
1-Iodoperfluorodecane 98%
1-Iodoperfluorodecane
Vzorec: C₁₀F₂₁I
Bod varu: 195…200 °C
Bod tání: 63…67 °C
Hustota: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001065
CAS číslo: 423-62-1
EINECS: 207-030-5