Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 622 CZK
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Bod varu: 176 °C
Hustota: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799485
CAS číslo: 302911-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II