Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 8830 CZK
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₆F₆O
MW: 244.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799484
CAS číslo: 302911-97-3