Tisk…
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
PC5966C-25G PC5966C-1G PC5966C-5G
APOSPC5966C-25GEA 3940 CZK
APOSPC5966C-25G APOSPC5966C-1G APOSPC5966C-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 98%
1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol
Vzorec: C₁₀H₃F₁₉O
Bod varu: 95 °C/20mmHg
Bod tání: 83…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153234
CAS číslo: 307-37-9