Tisk…
1H-Heneicosafluorodecane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5963-25G PC5963-5G PC5963-1G
APOSPC5963-25GEA 26980 CZK
APOSPC5963-25G APOSPC5963-5G APOSPC5963-1G
1H-Heneicosafluorodecane 98%
1H-Heneicosafluorodecane
Vzorec: C₁₀HF₂₁
Bod varu: 159…160 °C
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 375-97-3