Tisk…
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
PC5961-5G
APOSPC5961-5GEA 4470 CZK
APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Vzorec: C₉H₁₇F₂O₄P
MW: 258,20 g/mol
Bod varu: 108…110 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11707108
CAS číslo: 50889-46-8