Tisk…

1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene

PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 992 CZK
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Bod varu: 150 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00799540
CAS číslo: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR