1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
PC5956-100G
PC5956-25G
PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA
5960
CZK
APOSPC5956-100G
APOSPC5956-25G
APOSPC5956-5G
1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-3-ethynylbenzene
Vzorec:
C₈H₅F MW: 120.13 Bod varu: 132 °C Hustota: 1.039 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 32.2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093798 CAS číslo: 2561-17-3 UN: 1993 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...