Tisk…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
PC5955-1G PC5955-25G PC5955-5G
APOSPC5955-1GEA 622 CZK
APOSPC5955-1G APOSPC5955-25G APOSPC5955-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₈H₅F
MW: 120.13
Bod varu: 55…56 °C/40mmHg
Bod tání: 27…28 °C
Hustota: 1.048 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00168823
CAS číslo: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II