Tisk…
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 8830 CZK
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₉H₅F₃O
Hustota: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094333
CAS číslo: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3,III