Tisk…

1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene

PC5951-1G PC5951-25G PC5951-5G
APOSPC5951-1GEA 622 CZK
APOSPC5951-1G APOSPC5951-25G APOSPC5951-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₁₀H₄F₆
MW: 238,13 g/mol
Bod varu: 147…148 °C
Hustota: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861850
CAS číslo: 88444-81-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR