Tisk…
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1-Difluoropentane-2,4-dione
PC5946-25G PC5946-5G
APOSPC5946-25GEA 15740 CZK
APOSPC5946-25G APOSPC5946-5G
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
1,1-Difluoroacetylacetone
Vzorec: C₅H₆F₂O₂
Bod varu: 132…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02254117
CAS číslo: 41739-23-5
UN: 1993
ADR: 3,II