Tisk…
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 2150 CZK
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate
Vzorec: C₆H₈F₂O₃
Bod varu: 162 °C
Hustota: 1,2418 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039277
CAS číslo: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
UN: 1993
ADR: 3,III