Tisk…
2-Fluoro-p-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-5-methylbenzene
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 705 CZK
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
MW: 126.13
Bod varu: 172…174 °C
Hustota: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094332
CAS číslo: 452-81-3