Tisk…
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 870 CZK
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094331
CAS číslo: 29427-48-3