Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 6580 CZK
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208.64
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094330
CAS číslo: 518070-29-6
UN: 3265
ADR: 8 III