Tisk…
2-Amino-4-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 622 CZK
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorophenol 98%
2-Amino-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127.12
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077451
CAS číslo: 399-97-3