Tisk…
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
PC5939-1G PC5939-5G PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA 662 CZK
APOSPC5939-1G APOSPC5939-5G APOSPC5939-10G
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094329
CAS číslo: 518070-28-5