Tisk…
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 10350 CZK
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Bod varu: 97…101 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094327
CAS číslo: 118745-63-4
UN: 3265
ADR: 8,II