Tisk…
2-Fluoro-p-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 622 CZK
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
2-Fluoro-p-toluic acid
2-Fluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092906
CAS číslo: 7697-23-6