Tisk…

2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde

PC5933-1G PC5933-5G PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA 622 CZK
APOSPC5933-1G APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Bod varu: 91…92 °C/14mmHg
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094325
CAS číslo: 146137-80-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR