Tisk…
Perfluorocyclohexane 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5930-100MG PC5930-1G PC5930-250MG
APOSPC5930-100MGEA 3940 CZK
APOSPC5930-100MG APOSPC5930-1G APOSPC5930-250MG
Perfluorocyclohexane 90%
Perfluorocyclohexane
Vzorec: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Bod varu: 59…60 °C
Bod tání: 51 °C (subl.)
Hustota: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00003821
CAS číslo: 355-68-0
EINECS: 206-591-3