Tisk…
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 622 CZK
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₄FNO₂
MW: 165,1213 g/mol
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094324
CAS číslo: 176508-81-9