Tisk…
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 622 CZK
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Bod varu: 77…78 °C/7mmHg
Bod tání: 28…30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11044268
CAS číslo: 514797-97-8