Tisk…
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 1490 CZK
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094318
CAS číslo: 518070-22-9