Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 1580 CZK
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094316
CAS číslo: 212268-39-8
UN: 3265
ADR: 8,II