Tisk…
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC5917-1G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 1080 CZK
APOSPC5917-1G APOSPC5917-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094315
CAS číslo: 189628-39-5