Tisk…
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 5430 CZK
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
5-Fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094313
CAS číslo: 518070-19-4