Tisk…
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 417 CZK
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
5-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094312
CAS číslo: 216976-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III