Tisk…
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 6950 CZK
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
2-Fluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod tání: 52…53 °C
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094311
CAS číslo: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III