Tisk…
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluoro-2-butyltetrahydrofuran
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 12370 CZK
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Vzorec: C₈F₁₆O
Bod varu: 99…107 °C
Bod tání: –88 °C
Hustota: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014513
CAS číslo: 335-36-4
EINECS: 206-389-5